Ethyl 3-(4-Methyl-1-piperazinyl)propanoate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470586-5G
APOSOR470586-5GEA 374 EUR InStock
APOSOR470586-5G
Ethyl 3-(4-Methyl-1-piperazinyl)propanoate
Ethyl 3-(4-Methyl-1-piperazinyl)propanoate
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,278 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00785764
Numéro CAS: 7148-05-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité