Ethyl 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)butanoate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470587-5G
APOSOR470587-5GEA 1010 EUR InStock
APOSOR470587-5G
Ethyl 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)butanoate
Ethyl 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)butanoate
Formule: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214,305 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01876880
Numéro CAS: 487008-51-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité