3-(3-Piperidyl)propyl Acetate Acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470598-5G
APOSOR470598-5GEA 1010 EUR InStock
APOSOR470598-5G
3-(3-Piperidyl)propyl Acetate Acetate
3-(3-Piperidyl)propyl Acetate Acetate
Formule: C₁₀H₁₉NO₂·CH₃CO₂H
MW: 245,315 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23381116
Numéro CAS: 1427475-20-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité