2-(Hydroxymethyl)-N-methylbenzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470601-5G
APOSOR470601-5GEA 713 EUR InStock
APOSOR470601-5G
2-(Hydroxymethyl)-N-methylbenzamide
2-(Hydroxymethyl)-N-methylbenzamide
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,189 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00157782
Numéro CAS: 39976-03-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité