Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Boc-5-benzyl-4,5,6,7-tetrahydro-5-azaindole

Fournisseur: Apollo Scientific

OR470602-1G
APOSOR470602-1GEA 489 EUR InStock
APOSOR470602-1G
1-Boc-5-benzyl-4,5,6,7-tetrahydro-5-azaindole
1-Boc-5-benzyl-4,5,6,7-tetrahydro-5-azaindole


Formule: C₁₉H₂₄N₂O₂
MW: 312,406 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23381109
Numéro CAS: 1427475-19-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité