N-(3-Indolinylmethyl)benzylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470604-1G
APOSOR470604-1GEA 611 EUR InStock
APOSOR470604-1G
N-(3-Indolinylmethyl)benzylamine
N-(3-Indolinylmethyl)benzylamine
Formule: C₁₆H₁₈N₂
MW: 238.328 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23381108
Numéro CAS: 1427475-17-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité