Ethyl 3-(3-Pyridyl)propanoate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470607-5G
APOSOR470607-5GEA 713 EUR InStock
APOSOR470607-5G
Ethyl 3-(3-Pyridyl)propanoate
Ethyl 3-(3-Pyridyl)propanoate
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,216 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11045824
Numéro CAS: 64107-54-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité