3-Amino-5-bromo-4-methoxypyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470624-1G
APOSOR470624-1GEA 804 EUR InStock
APOSOR470624-1G
3-Amino-5-bromo-4-methoxypyridine
3-Amino-5-bromo-4-methoxypyridine
Formule: C₆H₇BrN₂O
MW: 203,037 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11100691
Numéro CAS: 31872-78-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité