5-(Diethylamino)-3,6-dimethylpyrazine-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470633-1G
APOSOR470633-1GEA 804 EUR InStock
APOSOR470633-1G
5-(Diethylamino)-3,6-dimethylpyrazine-2-carboxylic acid
5-(Diethylamino)-3,6-dimethylpyrazine-2-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₇N₃O₂
MW: 223,272 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24335246
Numéro CAS: 1434128-60-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité