1-(3,5-Dichlorophenyl)-3-(ethoxycarbonyl)urea
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470634-1G
APOSOR470634-1GEA 804 EUR InStock
APOSOR470634-1G
1-(3,5-Dichlorophenyl)-3-(ethoxycarbonyl)urea
1-(3,5-Dichlorophenyl)-3-(ethoxycarbonyl)urea
Formule: C₁₀H₁₀Cl₂N₂O₃
MW: 277,104 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00135183
Numéro CAS: 199741-78-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité