3'-Amino-4'-methylacetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(3-Amino-4-methylphenyl)ethanone
OR470638-1G
APOSOR470638-1GEA 134 EUR InStock
APOSOR470638-1G
3'-Amino-4'-methylacetophenone
3'-Amino-4'-methylacetophenone
Formule: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07787585
Numéro CAS: 17071-24-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité