3-(Hydroxymethyl)-1-methyl-2-pyrrolidinone
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Hydroxymethyl)-1-methylpyrrolidin-2-one
OR470654-1G
APOSOR470654-1GEA 128 EUR InStock
APOSOR470654-1G
3-(Hydroxymethyl)-1-methyl-2-pyrrolidinone
3-(Hydroxymethyl)-1-methyl-2-pyrrolidinone
Formule: C₆H₁₁NO₂
MW: 129,157 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18816870
Numéro CAS: 577780-05-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité