3-Ethoxypyridin-2(1H)-one
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470655-1G
APOSOR470655-1GEA 804 EUR InStock
APOSOR470655-1G
3-Ethoxypyridin-2(1H)-one
3-Ethoxypyridin-2(1H)-one
Formule: C₇H₉NO₂
MW: 139,152 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22554050
Numéro CAS: 909854-16-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité