5-Amino-2-(4-nitrophenyl)pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470657-1G
APOSOR470657-1GEA 896 EUR InStock
APOSOR470657-1G
5-Amino-2-(4-nitrophenyl)pyrimidine
5-Amino-2-(4-nitrophenyl)pyrimidine
Formule: C₁₀H₈N₄O₂
MW: 216.196 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03145364
Numéro CAS: 131548-43-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité