5-Amino-2-(2-pyridyl)pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470659-1G
APOSOR470659-1GEA 896 EUR InStock
APOSOR470659-1G
5-Amino-2-(2-pyridyl)pyrimidine
5-Amino-2-(2-pyridyl)pyrimidine
Formule: C₉H₈N₄
MW: 172.187 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11180855
Numéro CAS: 1094246-40-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité