Methyl 3-(4-Methyl-1-piperazinyl)propanoate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470661-5G
APOSOR470661-5GEA 804 EUR InStock
APOSOR470661-5G
Methyl 3-(4-Methyl-1-piperazinyl)propanoate
Methyl 3-(4-Methyl-1-piperazinyl)propanoate
Formule: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186,251 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08062551
Numéro CAS: 33544-40-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité