2-Chloro-2'-hydroxy-3'-methylacetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470663-1G
APOSOR470663-1GEA 601 EUR InStock
APOSOR470663-1G
2-Chloro-2'-hydroxy-3'-methylacetophenone
2-Chloro-2'-hydroxy-3'-methylacetophenone
Formule: C₉H₉ClO₂
MW: 184,62 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13172653
Numéro CAS: 75717-51-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité