Ethyl 2-(4,6-Dichloro-5-pyrimidyl)acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470670-1G
APOSOR470670-1GEA 804 EUR InStock
APOSOR470670-1G
Ethyl 2-(4,6-Dichloro-5-pyrimidyl)acetate
Ethyl 2-(4,6-Dichloro-5-pyrimidyl)acetate
Formule: C₈H₈Cl₂N₂O₂
MW: 235,067 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13195351
Numéro CAS: 1095822-21-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité