4-Benzyloxy-2-nitrotoluene
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470680-5G
APOSOR470680-5GEA 397 EUR InStock
APOSOR470680-5G
4-Benzyloxy-2-nitrotoluene
4-Benzyloxy-2-nitrotoluene
Formule: C₁₄H₁₃NO₃
MW: 243,258 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00100651
Numéro CAS: 24239-67-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité