Methyl 3-(4-Hydroxy-2-methylphenyl)propanoate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470710-1G
APOSOR470710-1GEA 916 EUR InStock
APOSOR470710-1G
Methyl 3-(4-Hydroxy-2-methylphenyl)propanoate
Methyl 3-(4-Hydroxy-2-methylphenyl)propanoate
Formule: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,227 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11616255
Numéro CAS: 105731-18-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité