3-Chloro-5-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470713-1G
APOSOR470713-1GEA 713 EUR InStock
APOSOR470713-1G
3-Chloro-5-(methoxycarbonyl)benzoic acid
3-Chloro-5-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Formule: C₉H₇ClO₄
MW: 214,602 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458982
Numéro CAS: 153203-57-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité