Methyl (1R,2S,3S,4S,6R)-5-oxotricyclo[2.2.1.02,6]heptane-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470727-1G
APOSOR470727-1GEA 804 EUR InStock
APOSOR470727-1G
Methyl (1R,2S,3S,4S,6R)-5-oxotricyclo[2.2.1.02,6]heptane-3-carboxylate
Methyl (1R,2S,3S,4S,6R)-5-oxotricyclo[2.2.1.02,6]heptane-3-carboxylate
Formule: C₉H₁₀O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28096495
Numéro CAS: 1932427-01-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité