Methyl-5-bromo-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 5-bromoorotate, Methyl 5-bromo-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
OR470732-1G
APOSOR470732-1GEA 1120 EUR InStock
APOSOR470732-1G
Methyl-5-bromo-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
Methyl-5-bromo-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
Formule: C₆H₅BrN₂O₄
MW: 249,02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07023034
Numéro CAS: 30825-88-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité