2-Cyano-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470738-5G
APOSOR470738-5GEA 1330 EUR InStock
APOSOR470738-5G
2-Cyano-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoic acid
2-Cyano-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoic acid
Formule: C₁₁H₁₁NO₄
MW: 221,209 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11593025
Numéro CAS: 1082386-62-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité