5-Chloro-N,N-diethyl-1-pentanamine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470747-1G
APOSOR470747-1GEA 1120 EUR InStock
APOSOR470747-1G
5-Chloro-N,N-diethyl-1-pentanamine hydrochloride
5-Chloro-N,N-diethyl-1-pentanamine hydrochloride
Formule: C₉H₂₀ClN·ClH
MW: 214,176 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27500642
Numéro CAS: 90796-01-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité