4-Chloro-N,N-diethyl-1-butanamine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470749-1G
APOSOR470749-1GEA 601 EUR InStock
APOSOR470749-1G
4-Chloro-N,N-diethyl-1-butanamine hydrochloride
4-Chloro-N,N-diethyl-1-butanamine hydrochloride
Formule: C₈H₁₈ClN·ClH
MW: 200,149 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27500641
Numéro CAS: 108130-45-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité