Methyl 2,5-Diaminobenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470750-1G
APOSOR470750-1GEA 503 EUR InStock
APOSOR470750-1G
Methyl 2,5-Diaminobenzoate
Methyl 2,5-Diaminobenzoate
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,177 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12913485
Numéro CAS: 49592-84-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité