2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470753-1G
APOSOR470753-1GEA 997 EUR InStock
APOSOR470753-1G
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₀N₂O₂
MW: 238,241 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08164306
Numéro CAS: 959-40-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité