4-(Aminomethyl)-2,2-dimethyl-1,3-benzodioxole
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (2,2-Dimethylbenzo[d][1,3]dioxol-4-yl)methanamine
OR470761-1G
APOSOR470761-1GEA 916 EUR InStock
APOSOR470761-1G
4-(Aminomethyl)-2,2-dimethyl-1,3-benzodioxole
4-(Aminomethyl)-2,2-dimethyl-1,3-benzodioxole
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,216 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27500636
Numéro CAS: 1823947-30-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité