2-Chlorobenzimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470769-5G
APOSOR470769-5GEA 601 EUR InStock
APOSOR470769-5G
2-Chlorobenzimidazole
2-Chlorobenzimidazole
Formule: C₇H₅ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051944
Numéro CAS: 4857-06-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité