Ethyl 3-(4-Bromophenyl)-2-cyanoacrylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (E)-Ethyl 3-(4-bromophenyl)-2-cyanoacrylate
OR470771-5G
APOSOR470771-5GEA 601 EUR InStock
APOSOR470771-5G
Ethyl 3-(4-Bromophenyl)-2-cyanoacrylate
Ethyl 3-(4-Bromophenyl)-2-cyanoacrylate
Formule: C₁₂H₁₀BrNO₂
MW: 280,117 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00176211
Numéro CAS: 18861-58-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité