1'-Boc-spiro[indane-1,4'-piperidine]
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 2,3-dihydrospiro[indene-1,4'-piperidine]-1'-carboxylate
OR470772-1G
APOSOR470772-1GEA 916 EUR InStock
APOSOR470772-1G
1'-Boc-spiro[indane-1,4'-piperidine]
1'-Boc-spiro[indane-1,4'-piperidine]
Formule: C₁₈H₂₅NO₂
MW: 287,397 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10700122
Numéro CAS: 148835-99-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité