2-[3-(Cyclopropylmethoxy)-4-ethoxyphenyl]acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470787-5G
APOSOR470787-5GEA 916 EUR InStock
APOSOR470787-5G
2-[3-(Cyclopropylmethoxy)-4-ethoxyphenyl]acetic acid
2-[3-(Cyclopropylmethoxy)-4-ethoxyphenyl]acetic acid
Formule: C₁₄H₁₈O₄
MW: 250,29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27500650
Numéro CAS: 2006277-02-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité