4-(Cyclopropylmethoxy)-3-methylbenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470794-5G
APOSOR470794-5GEA 804 EUR InStock
APOSOR470794-5G
4-(Cyclopropylmethoxy)-3-methylbenzoic acid
4-(Cyclopropylmethoxy)-3-methylbenzoic acid
Formule: C₁₂H₁₄O₃
MW: 206,238 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16852894
Numéro CAS: 1252903-16-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité