4-Ethoxy-3-methylbenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470796-5G
APOSOR470796-5GEA 601 EUR InStock
APOSOR470796-5G
4-Ethoxy-3-methylbenzoic acid
4-Ethoxy-3-methylbenzoic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13920122
Numéro CAS: 92315-60-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité