Benzyl (S)-3-(Boc-amino)-4-iodobutanoate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470801-1G
APOSOR470801-1GEA 1090 EUR InStock
APOSOR470801-1G
Benzyl (S)-3-(Boc-amino)-4-iodobutanoate
Benzyl (S)-3-(Boc-amino)-4-iodobutanoate
Formule: C₁₆H₂₂INO₄
MW: 419,255 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27500657
Numéro CAS: 161529-22-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité