tert-Butyl (S)-3-(Boc-amino)-4-bromobutanoate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470802-1G
APOSOR470802-1GEA 804 EUR InStock
APOSOR470802-1G
tert-Butyl (S)-3-(Boc-amino)-4-bromobutanoate
tert-Butyl (S)-3-(Boc-amino)-4-bromobutanoate
Formule: C₁₃H₂₄BrNO₄
MW: 338.238 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27500656
Numéro CAS: 2006286-94-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité