tert-Butyl (S)-3-(Boc-amino)-4-iodobutanoate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470803-1G
APOSOR470803-1GEA 804 EUR InStock
APOSOR470803-1G
tert-Butyl (S)-3-(Boc-amino)-4-iodobutanoate
tert-Butyl (S)-3-(Boc-amino)-4-iodobutanoate
Formule: C₁₃H₂₄INO₄
MW: 385,238 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27500655
Numéro CAS: 1802736-56-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité