5-(4-Hydroxyphenyl)thiophene-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470805-1G
APOSOR470805-1GEA 601 EUR InStock
APOSOR470805-1G
5-(4-Hydroxyphenyl)thiophene-2-carboxylic acid
5-(4-Hydroxyphenyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₈O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27500654
Numéro CAS: 116016-57-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité