2-Bromo-7-methoxynaphthalene
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470815-1G
APOSOR470815-1GEA 121 EUR InStock
APOSOR470815-1G
2-Bromo-7-methoxynaphthalene
2-Bromo-7-methoxynaphthalene
Formule: C₁₁H₉BrO
MW: 237,093 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17012538
Numéro CAS: 200875-36-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité