N-Cyclopentyl-1-imidazolecarboxamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470817-5G
APOSOR470817-5GEA 804 EUR InStock
APOSOR470817-5G
N-Cyclopentyl-1-imidazolecarboxamide
N-Cyclopentyl-1-imidazolecarboxamide
Formule: C₉H₁₃N₃O
MW: 179,219 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11099393
Numéro CAS: 154696-60-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité