2-Amino-1-cyclopropylbenzimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470824-1G
APOSOR470824-1GEA 1010 EUR InStock
APOSOR470824-1G
2-Amino-1-cyclopropylbenzimidazole
2-Amino-1-cyclopropylbenzimidazole
Formule: C₁₀H₁₁N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11202274
Numéro CAS: 945021-19-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité