Benzyl 1-Acetylazetidine-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470839-5G
APOSOR470839-5GEA 1120 EUR InStock
APOSOR470839-5G
Benzyl 1-Acetylazetidine-3-carboxylate
Benzyl 1-Acetylazetidine-3-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₅NO₃
MW: 233,263 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27935374
Numéro CAS: 1823224-94-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité