2-Bromo-4-methyl-5-nitroanisole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470842-5G
APOSOR470842-5GEA 916 EUR InStock
APOSOR470842-5G
2-Bromo-4-methyl-5-nitroanisole
2-Bromo-4-methyl-5-nitroanisole
Formule: C₈H₈BrNO₃
MW: 246,058 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27935373
Numéro CAS: 41447-19-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité