1-(4-Bromobenzyl)-3-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]azetidine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470853-1G
APOSOR470853-1GEA 713 EUR InStock
APOSOR470853-1G
1-(4-Bromobenzyl)-3-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]azetidine
1-(4-Bromobenzyl)-3-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]azetidine
Formule: C₁₆H₂₆BrNOSi
MW: 356,373 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27935369
Numéro CAS: 1054483-36-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité