2-(Boc-amino)-5-chloro-3-hydroxypyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl (5-chloro-3-hydroxypyridin-2-yl)carbamate
OR470877-1G
APOSOR470877-1GEA 77 EUR InStock
APOSOR470877-1G
2-(Boc-amino)-5-chloro-3-hydroxypyridine
2-(Boc-amino)-5-chloro-3-hydroxypyridine
Formule: C₁₀H₁₃ClN₂O₃
MW: 244,675 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27935389
Numéro CAS: 1609402-46-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité