cis-3,7-Diazabicyclo[3.3.0]octane
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470881-1G
APOSOR470881-1GEA 1010 EUR InStock
APOSOR470881-1G
cis-3,7-Diazabicyclo[3.3.0]octane
cis-3,7-Diazabicyclo[3.3.0]octane
Formule: C₆H₁₂N₂
MW: 112,173 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27935365
Numéro CAS: 19885-60-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité