Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(Dimethylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester

Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N,N-Dimethyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)picolinamide

OR470883-5G
APOSOR470883-5GEA 554 EUR InStock
APOSOR470883-5G
2-(Dimethylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester
2-(Dimethylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester


Formule: C₁₄H₂₁BN₂O₃
MW: 276,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458484
Numéro CAS: 1006876-27-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité