3,6-Dichloro-4-iodopyridazine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470888-5G
APOSOR470888-5GEA 1300 EUR InStock
APOSOR470888-5G
3,6-Dichloro-4-iodopyridazine
3,6-Dichloro-4-iodopyridazine
Formule: C₄HCl₂IN₂
MW: 274,875 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18249972
Numéro CAS: 130825-13-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité