3-(2-Chlorobenzyl)-2-piperidone
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470899-1G
APOSOR470899-1GEA 916 EUR InStock
APOSOR470899-1G
3-(2-Chlorobenzyl)-2-piperidone
3-(2-Chlorobenzyl)-2-piperidone
Formule: C₁₂H₁₄ClNO
MW: 223,699 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11848668
Numéro CAS: 1260766-37-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité